Learn More
4-Amino-6-hidroxipirimidina, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15519503 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15519503 5 g 5 g
15509503 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15519503 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 459750050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 1193-22-2
Fórmula molecular C4H5N3O
Peso molecular (g/mol) 111.10
Número MDL MFCD00051502
Clave InChI HFMLLTVIMFEQRE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-amino-6-hydroxypyrimidine, 6-aminopyrimidin-4-ol, 4-hydroxy-6-aminopyrimidine, 4-pyrimidinol, 6-amino, 4 1h-pyrimidinone, 6-amino, 6-aminopyrimidin-4 3h-one, 4-oxy-6-aminopyrimidine, 6-amino-4-pyrimidinol, 6-amino-3h-pyrimidin-4-one, 6-amino-4 1h-pyrimidinone
PubChem CID 70944
SMILES NC1=CC(=O)N=CN1
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-Amino-6-hydroxypyrimidine
Punto de fusión 262.0°C to 264.0°C
Pérdida por secado 1% max. (105°C, 3 hr)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble.
Nombre IUPAC 6-amino-1,4-dihidropirimidina-4-ona
Formula Weight (peso de la fórmula) 111.1
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Amino-6-hydroxypyrimidine
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.