Learn More
4-Amino-6-hidroxipirimidina, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11386666
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11386666 5 g 5 g
11396666 250 mg 250 miligramos
11376666 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11386666 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L03825.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1193-22-2
Fórmula molecular C4H5N3O
Peso molecular (g/mol) 111.10
Número MDL MFCD00051502
Clave InChI HFMLLTVIMFEQRE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-amino-6-hydroxypyrimidine, 6-aminopyrimidin-4-ol, 4-hydroxy-6-aminopyrimidine, 4-pyrimidinol, 6-amino, 4 1h-pyrimidinone, 6-amino, 6-aminopyrimidin-4 3h-one, 4-oxy-6-aminopyrimidine, 6-amino-4-pyrimidinol, 6-amino-3h-pyrimidin-4-one, 6-amino-4 1h-pyrimidinone
PubChem CID 70944
SMILES NC1=CC(=O)N=CN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-6-hydroxypyrimidine
Punto de fusión 262°C to 264°C
Cantidad 5 g
Beilstein 112429
Nombre IUPAC 6-amino-1,4-dihydropyrimidin-4-one
Formula Weight (peso de la fórmula) 111.1
Porcentaje de pureza 98%