Learn More
Dihidrato de 4-amino-6-hidroxi-2-metilpirimidina, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11391927
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11391927 5 g 5 g
11301937 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11391927 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L07496.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 388582-41-0 | C5H11N3O3 | 161.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 388582-41-0
Fórmula molecular C5H11N3O3
Peso molecular (g/mol) 161.16
Número MDL MFCD00150311
Clave InChI QJZWHXSXVBZLJI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-amino-6-hydroxy-2-methylpyrimidine dihydrate, 6-amino-2-methylpyrimidin-4-ol dihydrate, 6-amino-2-methyl-1h-pyrimidin-4-one dihydrate, acmc-1adza, 4 3h-pyrimidinone,6-amino-2-methyl-, hydrate 1:2, 4-amino-6-hydroxy-2-methylpyrimidine dihydrate, 98+%, 6-amino-2-methyl-3-hydropyrimidin-4-one, hydrate, hydrate
PubChem CID 2724727
Nombre IUPAC 6-amino-2-metil-1H-pirimidin-4-ona; dihidrato
SMILES O.O.CC1=NC(=O)C=C(N)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-6-hydroxy-2-methylpyrimidine dihydrate
Punto de fusión >300°C
Cantidad 5 g
Beilstein 118273
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.16 (125.13 Anhydrous)
Porcentaje de pureza ≥98%