Learn More
Monohidrato de 4-amino-6-hidroxi-2-mercaptopirimidina, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11361467
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11361467 25 g 25 g
11371467 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11361467 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L01992.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 65802-56-4 | C4H7N3O2S | 161.179 g/mol
4-Amino-6-hydroxy-2-mercaptopyrimidine is a novel, potent, and selective A3 adenosine receptor antagonists. It is also used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4-amino-6-hidroxi-2-mercaptopirimidina es un antagonista del receptor de adenosina A3 nuevo, potente y selectivo. También se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en agua y DMSO.
Notas
Almacenar a 4 °C. Incompatible con agentes oxidantes. Evitar el calor y la luz excesivos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 65802-56-4
Fórmula molecular C4H7N3O2S
Peso molecular (g/mol) 161.179
Número MDL MFCD00150556
Clave InChI BWYGMIYEADAIGW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-amino-6-hydroxy-2-mercaptopyrimidine monohydrate, 6-amino-2-thiouracil monohydrate, 6-amino-2-thioxo-2,3-dihydropyrimidin-4 1h-one hydrate, 2-pyrimidinethiol, 4-amino-6-hydroxy-, monohydrate, 4-amino-6-hydroxy-2-mercaptopyrimidine hydrate, 6-amino-2-sulfanylpyrimidin-4-ol hydrate, 6-amino-2-mercaptopyrimidin-4-ol hydrate, 4 1h-pyrimidinone, 6-amino-2,3-dihydro-2-thioxo-, monohydrate, 6-amino-2-mercapto-4-pyrimidinol monohydrate, 6-amino-2-sulfanylidene-1h-pyrimidin-4-one hydrate
PubChem CID 2723599
Nombre IUPAC 6-amino-2-sulfanilideno-1H-pirimidin-4-ona; hidrato
SMILES C1=C(NC(=S)NC1=O)N.O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-6-hydroxy-2-mercaptopyrimidine monohydrate
Punto de fusión >300°C
Cantidad 25 g
Beilstein 5795441
Información de solubilidad Soluble in water and DMSO.
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.19 (143.17 Anhydrous)
Porcentaje de pureza ≥98%