Learn More
Ácido 4-amino-6-hidroxi-1,3-bencenodicarboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Amino-6-hydroxy-1,3-benzenedicarboxylic Acid |
| CAS | 15540-79-1 |
| Fórmula molecular | C8H7NO5 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H7NO5/c9-5-2-6(10)4(8(13)14)1-3(5)7(11)12/h1-2,10H,9H2,(H,11,12)(H,13,14) |
| SMILES | Nc1cc(O)c(cc1C(=O)O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-amino-6-hidroxibenceno-1,3-dicarboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 197.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 197.0324 |