Learn More
4-amino-6-clorobenceno-1,3-disulfonamida (salamida), Mikromol™
Código de producto. 17923326
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17923326 100 mg 100 miligramos
17911546 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17923326 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0011.01
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
4-amino-6-clorobenceno-1,3-disulfonamida (salamida)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-6-chlorobenzene-1,3-disulphonamide
CAS 121-30-2
Nombres de analitos o componentes 4-Amino-6-chlorobenzene-1,3-disulphonamide
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C6 H8 Cl N3 O4 S2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Hydrochlorothiazide Imp. B (EP), Benzothiadiazine USP Related Compound A, Benzothiadiazine USP RC A, 4-Amino-6-chlorobenzene-1,3-disulphonamide, Salamide, Hydrochlorothiazide Imp. B (EP), Hydrochlorothiazide RC A (USP), SKF-9703, Benzothiadiazine Related Compound A, Benzothiadiazine Related Compound A, Benzothiadiazine Related Compound A, Hydrochlorothiazide Impurity B
Fórmula InChI InChI=1S/C6H8ClN3O4S2/c7-3-1-4(8)6(16(10,13)14)2-5(3)15(9,11)12/h1-2H,8H2,(H2,9,11,12)(H2,10,13,14)
SMILES Nc1cc(Cl)c(cc1S(=O)(=O)N)S(=O)(=O)N
Nombre IUPAC 4-amino-6-clorobenceno-1,3-disulfonamida
Peso molecular (g/mol) 285.73
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 284,9645 g/mol