Learn More
Alfa Aesar™ 4-Amino-6-chloro-2-(methylthio)pyrimidine, 98%
Código de producto. 15462578
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15462578 25 g 25 g
15442578 1 g 1 g
15452578 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15462578 Proveedor Alfa Aesar™ N.º de proveedor H56141.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 1005-38-5
Fórmula molecular C5H6ClN3S
Peso molecular (g/mol) 175.634
Número MDL MFCD00006088
Clave InChI ISUXMAHVLFRZQU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-amino-6-chloro-2-methylthio pyrimidine, 4-amino-6-chloro-2-methylmercaptopyrimidine, 4-pyrimidinamine, 6-chloro-2-methylthio, 6-chloro-2-methylsulfanyl pyrimidin-4-amine, 6-chloro-2-methylthio pyrimidin-4-amine, pyrimidine, 4-amino-6-chloro-2-methylthio, 4-amino-6-chloro-2-methylthiopyrimidine, 6-chloro-2-methylthiopyrimidin-4-ylamine, 6-amino-4-chloro-2-methylmercaptopyrimidine, 6-chloro-2-methylsulfanyl-pyrimidin-4-amine
PubChem CID 70496
Nombre IUPAC 6-cloro-2-metilsulfanilipirimidin-4-amina
SMILES CSC1=NC(=CC(=N1)Cl)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-6-chloro-2-(methylthio)pyrimidine
Punto de fusión 130°C to 132°C
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.64
Porcentaje de pureza 98%