Learn More
4-Amino-6-cloro-2-metilpirimidina, 95 %, Acros Organics™
Código de producto. 15274318 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15274318 1 g 1 g
15284318 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15274318 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 454090010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 1749-68-4
Fórmula molecular C5H6ClN3
Peso molecular (g/mol) 143.58
Clave InChI SSAYHQQUDKQNAC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 286754
Nombre IUPAC 6-cloro-2-metilpirimidina-4-amina
SMILES CC1=NC(=CC(=N1)Cl)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-6-chloro-2-methylpyrimidine
Punto de fusión 190.5°C to 193.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Sinónimo 4-amino-6-chloro-2-methylpyrimidine, 6-chloro-2-methyl-4-pyrimidinamine, 4-pyrimidinamine, 6-chloro-2-methyl, 2-methyl-4-chloro-6-aminopyrimidine, 6-chloro-2-methyl-pyrimidin-4-ylamine, chloromethylpyrimidinamine, 2-methyl-4-amino-6-chloropyrimidine, 2-methyl-6-chloropyrimidine-4-amine, 6-chloro-2-methyl-4-aminopyrimidine, 4-pyrimidinamine,6-chloro-2-methyl
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.58
Porcentaje de pureza 95%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Amino-6-chloro-2-methylpyrimidine, 95%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.