Learn More
4-Amino-6-cloro-2-metilmercaptopirimidina, 97%
Código de producto. 10463395 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10463395 1 g Frasco de vidrio 1 g
10224510 5 g Frasco de vidrio 5 g
10182840 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10463395 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 103390010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS :1005-38-5 | C5H6ClN3S | 175,64 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1005-38-5
Fórmula molecular C5H6ClN3S
Peso molecular (g/mol) 175.64
Número MDL MFCD00006088
Clave InChI ISUXMAHVLFRZQU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-amino-6-chloro-2-methylthio pyrimidine, 4-amino-6-chloro-2-methylmercaptopyrimidine, 4-pyrimidinamine, 6-chloro-2-methylthio, 6-chloro-2-methylsulfanyl pyrimidin-4-amine, 6-chloro-2-methylthio pyrimidin-4-amine, pyrimidine, 4-amino-6-chloro-2-methylthio, 4-amino-6-chloro-2-methylthiopyrimidine, 6-chloro-2-methylthiopyrimidin-4-ylamine, 6-amino-4-chloro-2-methylmercaptopyrimidine, 6-chloro-2-methylsulfanyl-pyrimidin-4-amine
PubChem CID 70496
Nombre IUPAC 6-cloro-2-metilsulfanilipirimidin-4-amina
SMILES CSC1=NC(=CC(=N1)Cl)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-6-chloro-2-methylmercaptopyrimidine
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 130°C to 134°C
Color Beige a blanco o amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Beilstein 25, 11
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.64
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Amino-6-chloro-2-methylmercaptopyrimidine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación