Learn More
4-amino-6-cloro-1-beta-D-ribofuranosilimidazo[4,5-c]piridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Amino-6-chloro-1-beta-D-ribofuranosylimidazo[4,5-c]pyridine |
| CAS | 40656-71-1 |
| Fórmula molecular | C11 H13 Cl N4 O4 |
| Cantidad | 1 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H13ClN4O4/c12-6-1-4-7(10(13)15-6)14-3-16(4)11-9(19)8(18)5(2-17)20-11/h1,3,5,8-9,11,17-19H,2H2,(H2,13,15)/t5-,8-,9-,11-/m1/s1 |
| SMILES | Nc1nc(Cl)cc2c1ncn2[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O |
| Nombre IUPAC | (2R,3R,4S,5R)-2-(4-amino-6-cloroimidazo[4,5-c]piridin-1-il)-5-(hidroximetil)oxolano-3,4-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 300.7 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 300.0625 |