Learn More
Dicloruro de 4-amino-6-cloro-1,3-bencenodisulfonilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Amino-6-chloro-1,3-benzenedisulfonyl Dichloride |
| CAS | 671-89-6 |
| Fórmula molecular | C6 H4 Cl3 N O4 S2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 5-Chloro-2,4-dichlorosulfonylaniline, 5-Chloroaniline-2,4-disulfonyl Dichloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H4Cl3NO4S2/c7-3-1-4(10)6(16(9,13)14)2-5(3)15(8,11)12/h1-2H,10H2 |
| SMILES | Nc1cc(Cl)c(cc1S(=O)(=O)Cl)S(=O)(=O)Cl |
| Nombre IUPAC | Cloruro de 4-amino-6-clorobenceno-1,3-disulfonilo |
| Peso molecular (g/mol) | 324.59 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 322.8647 |