Learn More
4-Amino-6-cloro-1,3-benzenedisulfonamida, TRC
Código de producto. 17921805
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
50 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17921805 50 g 50 g
17994105 5 g 5 g
17952465 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17921805 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA60337550G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 121-30-2
Fórmula molecular C6 H8 Cl N3 O4 S2
Peso molecular (g/mol) 285.73
Sinónimo 4-Amino-6-chlorobenzene-1,3-disulphonamide, Salamide, Hydrochlorothiazide Imp. B (EP), Hydrochlorothiazide RC A (USP), Chloraminophenamide
Nombre IUPAC 4-amino-6-clorobenceno-1,3-disulfonamida
SMILES Nc1cc(Cl)c(cc1S(=O)(=O)N)S(=O)(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-6-chlorobenzene-1,3-disulphonamide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H8ClN3O4S2/c7-3-1-4(8)6(16(10,13)14)2-5(3)15(9,11)12/h1-2H,8H2,(H2,9,11,12)(H2,10,13,14)
Formula Weight (peso de la fórmula) 284.9645
Porcentaje de pureza >95%