Learn More
4-Amino-6-cloro-1,3-bencenodisulfonamida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10775052 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10775052 5 g Frasco de vidrio 5 g
10391800 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10775052 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 251850050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 121-30-2 | C6H8ClN3O4S2 | 285.73 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 121-30-2
Fórmula molecular C6H8ClN3O4S2
Peso molecular (g/mol) 285.73
Clave InChI IHJCXVZDYSXXFT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-amino-6-chloro-1,3-benzenedisulfonamide, chloraminophenamide, salmid, idorese, chloroaminophenamide, 1,3-benzenedisulfonamide, 4-amino-6-chloro, 5-chloro-2,4-disulfamylaniline, 4-amino-6-chloro-m-benzenedisulfonamide, 3-chloro-4,6-disulfamoylaniline, 5-chloro-2,4-disulfamoylaniline
PubChem CID 67136
ChEBI CHEBI:3602
Nombre IUPAC 4-amino-6-clorobenceno-1,3-disulfonamida
SMILES C1=C(C(=CC(=C1Cl)S(=O)(=O)N)S(=O)(=O)N)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-6-chloro-1, 3-benzenedisulfonamide
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 260.0°C to 263.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Índice Merck 15,2076
Formula Weight (peso de la fórmula) 285.73
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo