Learn More
4-Amino-6-[(1,1-Dimetiletil)Amino]-1,3,5-Triazina-2(1H)-Uno, TRC
Código de producto. 30134853
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134853 100 mg 100 miligramos
30137437 250 mg 250 miligramos
30009383 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134853 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA634483100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 66753-06-8
Fórmula molecular C7 H13 N5 O
Peso molecular (g/mol) 183.21
Sinónimo Desethylhydroxyterbuthylazine, Terbuthylazine metabolite
Nombre IUPAC 4-amino-6-(tert-butilamino)-1,3,5-triazina-2-ol
SMILES CC(C)(C)Nc1nc(N)nc(O)n1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Terbuthylazine-desethyl-2-hydroxy
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H13N5O/c1-7(2,3)12-5-9-4(8)10-6(13)11-5/h1-3H3,(H4,8,9,10,11,12,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.112