Learn More
Ácido 4-amino-5-trifluorometilbenzoico, TRC
Código de producto. 30344352
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30344352 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30344352 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA6307802.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-5-trifluoromethylbenzoic Acid
CAS 400-76-0
Fórmula molecular C8H6F3NO2
Cantidad 2.5 g
Sinónimo 4-Amino-alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-toluic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C8H6F3NO2/c9-8(10,11)5-3-4(7(13)14)1-2-6(5)12/h1-3H,12H2,(H,13,14)
SMILES Nc1ccc(cc1C(F)(F)F)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido 4-amino-3-(trifluorometil)benzoico
Peso molecular (g/mol) 205.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.0351