Learn More
4-Amino-5-metaxi-2-metil-nmetilbenzonosulfonamida, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 4-Amino-5-methoxy-2-methyl-N-methylbenzenesulfonamide |
| CAS | 49564-57-0 |
| Fórmula molecular | C9 H14 N2 O3 S |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 4-Amino-5-methoxy-N,2-dimethylbenzenesulfonamide; |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H14N2O3S/c1-6-4-7(10)8(14-3)5-9(6)15(12,13)11-2/h4-5,11H,10H2,1-3H3 |
| SMILES | CNS(=O)(=O)c1cc(OC)c(N)cc1C |
| Nombre IUPAC | 4-amino-5-metaxi-N,2-dimetil-benzenosulfonamida |
| Peso molecular (g/mol) | 230.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 230.0725 |