Learn More
Ácido 4-amino-5-yodo-2-metoxibenzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Amino-5-iodo-2-methoxybenzoic Acid |
| CAS | 155928-39-5 |
| Fórmula molecular | C8H8INO3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H8INO3/c1-13-7-3-6(10)5(9)2-4(7)8(11)12/h2-3H,10H2,1H3,(H,11,12) |
| SMILES | COc1cc(N)c(I)cc1C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-amino-5-yodo-2-metoxibenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 293.06 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 292.9549 |