Learn More
Clorhidrato de 4-amino-5-imidazolcarboxamida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10275940 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10275940 5 g Frasco de vidrio 5 g
10405295 1 g Frasco de vidrio 1 g
10684852 25 g Frasco de vidrio 25 g
3 options
Código de producto. 10275940
Marca: Thermo Scientific Acros 173090050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 72-40-2 | C4H7ClN4O | 162.58 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 72-40-2 , 360-97-4
Fórmula molecular C4H7ClN4O
Peso molecular (g/mol) 162.58
Número MDL MFCD00012704
Clave InChI MXCUYSMIELHIQL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-amino-5-imidazolecarboxamide hydrochloride, 5-amino-4-imidazolecarboxamide hydrochloride, 5-amino-1h-imidazole-4-carboxamide hydrochloride, 5-aminoimidazole-4-carboxamide hydrochloride, aic .cntdot. hcl, 4-amino-1h-imidazole-5-carboxamide hydrochloride, aminoimidazolecarboxamide hydrochloride, 4-aminoimidazole-5-carboxamide hydrochloride, 1h-imidazole-4-carboxamide, 5-amino-, monohydrochloride, 5-aminoimidazol-4-carboxamide, hydrochloride
PubChem CID 66146
Nombre IUPAC 4-amino-1H-imidazol-5-carboxamida; clorhidrato
SMILES Cl.NC(=O)C1=C(N)N=CN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-5-imidazolecarboxamide hydrochloride
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Blanco
Residuos de ignición 0.2% max.
Pérdida por secado 0.5% max. (105°C)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Beilstein 25, II, 221
Información de solubilidad Solubility in water: Soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.58
Porcentaje de pureza ≥97.5% (Argentometry)
Forma física Cristales o polvo de cristalina