Learn More
Clorhidrato de 4-amino-5-hidroximetil-2-metilpirimidina, Mikromol™
Código de producto. 30052013
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30052013 100 mg 100 miligramos
30050601 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30052013 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0049.04
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de 4-amino-5-hidroximetil-2-metilpirimidina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-5-hydroxymethyl-2-methylpyrimidine Hydrochloride
CAS 13100-57-7
Nombres de analitos o componentes 4-Amino-5-hydroxymethyl-2-methylpyrimidine Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C6 H9 N3 O . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 4-Amino-5-hydroxymethyl-2-methylpyrimidine Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C6H9N3O.ClH/c1-4-8-2-5(3-10)6(7)9-4;/h2,10H,3H2,1H3,(H2,7,8,9);1H
SMILES Cl.Cc1ncc(CO)c(N)n1
Nombre IUPAC (4-amino-2-metilpirimidin-5-il)metanol;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 175.62
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.0512 g/mol