Learn More
4-Amino-5-formilamino-3-isobutil-1-metilpirimidina-2,6-diona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Amino-5-formylamino-3-isobutyl-1-methylpyrimidine-2,6-dion |
| CAS | 130332-59-1 |
| Fórmula molecular | C10 H16 N4 O3 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H16N4O3/c1-6(2)4-14-8(11)7(12-5-15)9(16)13(3)10(14)17/h5-6H,4,11H2,1-3H3,(H,12,15) |
| SMILES | CC(C)CN1C(=C(NC=O)C(=O)N(C)C1=O)N |
| Nombre IUPAC | N-[4-amino-1-metil-3-(2-metilpropil)-2,6-dioxopirimidin-5-il]formamida |
| Peso molecular (g/mol) | 240.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 240.1222 |