Learn More
Ácido 4-amino-5-(etilsulfonil)-2-metoxibenzoico, Mikromol™
Código de producto. 17948964
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17948964 25 mg 25 miligramos
17997314 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17948964 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0793.050025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ácido 4-amino-5-(etilsulfonil)-2-metoxibenzoico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-5-(ethylsulphonyl)-2-methoxybenzoic Acid
CAS 71675-87-1
Nombres de analitos o componentes 4-Amino-5-(ethylsulphonyl)-2-methoxybenzoic Acid
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C10 H13 N O5 S
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 4-Amino-5-(ethylsulphonyl)-2-methoxybenzoic Acid, Amisulpride Imp. E (EP), Amisulpride Impurity E
Fórmula InChI InChI=1S/C10H13NO5S/c1-3-17(14,15)9-4-6(10(12)13)8(16-2)5-7(9)11/h4-5H,3,11H2,1-2H3,(H,12,13)
SMILES CCS(=O)(=O)c1cc(C(=O)O)c(OC)cc1N
Nombre IUPAC Ácido 4-amino-5-etilsulfonil-2-metoxibenzoico
Peso molecular (g/mol) 259.28
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 259.0514 g/mol