Learn More
4-Amino-5-etoximetil-2-metilpirimidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Amino-5-ethoxymethyl-2-methylpyrimidine |
| CAS | 73-66-5 |
| Fórmula molecular | C8H13N3O |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 5-Ethoxymethyl-2-methyl-4-pyrimidinamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H13N3O/c1-3-12-5-7-4-10-6(2)11-8(7)9/h4H,3,5H2,1-2H3,(H2,9,10,11) |
| SMILES | CCOCc1cnc(C)nc1N |
| Nombre IUPAC | 5-(etoximetil)-2-metilpirimidin-4-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 167.21 |