Learn More
4-Amino-5-[(etoxicarbonil)amino]-1-metil-d3 uracilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Amino-5-[(ethoxycarbonyl)amino]-1-methyl-d3 Uracil |
| CAS | 1794768-19-6 |
| Fórmula molecular | C8H9D3N4O4 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | (4-Amino-1,2,3,6-tetrahydro-1-methyl-d3-2,6-dioxo-5-pyrimidinyl)-carbamic Acid Ethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H12N4O4/c1-3-16-8(15)10-4-5(9)11-7(14)12(2)6(4)13/h3,9H2,1-2H3,(H,10,15)(H,11,14)/i2D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])N1C(=O)NC(=C(NC(=O)OCC)C1=O)N |
| Nombre IUPAC | N-[6-amino-2,4-dioxo-3-(trideuteriometil)-1H-pirimidin-5-il]carbamato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 231.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 231.1047 |