Learn More
Sal de amonio de 4-amino-5-[(ditiocarboxiamino)metil]-2-metilpirimidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Amino-5-[(dithiocarboxyamino)methyl]-2-methypyrimidine Ammonium Salt |
| CAS | 856973-53-0 |
| Fórmula molecular | C7H13N5S2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Pyrimidine, 4-amino-5-[(dithiocarboxyamino)methyl]-2-methyl-, ammonium salt (5CI), 4-Amino-5-[(dithiocarboxyamino)methyl]-2-methylpyrimidine ammonium salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H10N4S2.H3N/c1-4-9-2-5(6(8)11-4)3-10-7(12)13;/h2H,3H2,1H3,(H2,8,9,11)(H2,10,12,13);1H3 |
| SMILES | NC1=C(CNC([S-])=S)C=NC(C)=N1.[NH4+] |
| Nombre IUPAC | ácido (4-amino-2-metilpirimidin-5-il)metilcarbamoditioico; azano |
| Peso molecular (g/mol) | 231.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 231.0612 |