Learn More
4-Amino-5-ciano-2-metilpirimidina, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15417878
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15417878 250 mg 250 miligramos
15407878 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15417878 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61344.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
La 4-amino-5-ciano-2-metilpirimidina se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua (6,4 g/l a 25 °C). Soluble en dimetilsulfóxido, etanol y metanol.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 698-29-3
Fórmula molecular C6H6N4
Peso molecular (g/mol) 134.14
Número MDL MFCD00084875
Clave InChI YBPNIILOUYAGIF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-amino-5-cyano-2-methylpyrimidine, 5-pyrimidinecarbonitrile, 4-amino-2-methyl, 4-amino-2-methyl-5-pyrimidinecarbonitrile, pynitrile, pubchem6987, 2-methyl-4-amino-5-cyan-pyrimidin, 4-amino-5-cyano-2-methyl-pyrimidine, 2-methyl-4-amino-5-cyanopyrimidine, 4-amino-2-methyl-5-pyrimidine carbonitrile, 4-amino-2-methyl-pyrimidine-5-carbonitrile
PubChem CID 69682
Nombre IUPAC 4-amino-2-metilpirimidina-5-carbonitrilo
SMILES CC1=NC=C(C#N)C(N)=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-5-cyano-2-methylpyrimidine
Color Amarillo
Cantidad 250 mg
Número UN UN3439
Información de solubilidad Slightly soluble in water (6.4g/L at 25°C). Soluble in dimethyl sulfoxide,ethanol and methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.14
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo