Learn More
Clorhidrato de 4-amino-5-cloro-2-metoxi-N-(piperidin-4-il)benzamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-amino-5-chloro-2-methoxy-N-(piperidin-4-yl)benzamide hydrochloride |
| CAS | 145726-57-4 |
| Fórmula molecular | C13H18ClN3O2.ClH |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H18ClN3O2.ClH/c1-19-12-7-11(15)10(14)6-9(12)13(18)17-8-2-4-16-5-3-8;/h6-8,16H,2-5,15H2,1H3,(H,17,18);1H |
| SMILES | Cl.O=C(NC1CCNCC1)C2=CC(Cl)=C(N)C=C2OC |
| Nombre IUPAC | Clorhidrato de 4-amino-5-cloro-2-metoxi-N-(piperidin-4-il)benzamida |
| Peso molecular (g/mol) | 320.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 319.0854 |