Learn More
Ácido 4-amino-5-cloro-2-etoxibenzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Amino-5-chloro-2-ethoxybenzoic Acid |
| CAS | 108282-38-8 |
| Fórmula molecular | C9H10NO3Cl |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H10ClNO3/c1-2-14-8-4-7(11)6(10)3-5(8)9(12)13/h3-4H,2,11H2,1H3,(H,12,13) |
| SMILES | CCOc1cc(N)c(Cl)cc1C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-amino-5-cloro-2-etoxibenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 215.63 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 215.0349 |