Learn More
Ácido 4-amino-5-cloro-2-etoxibenzoico-d5, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Amino-5-chloro-2-ethoxybenzoic Acid-d5 |
| CAS | 1346600-23-4 |
| Fórmula molecular | C9H5D5ClNO3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 2-Ethoxy-4-amino-5-chlorobenzoic Acid-d5, 4-Amino-5-chloro-2-ethoxybenzoic Acid-d5 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H10ClNO3/c1-2-14-8-4-7(11)6(10)3-5(8)9(12)13/h3-4H,2,11H2,1H3,(H,12,13)/i1D3,2D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])Oc1cc(N)c(Cl)cc1C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-amino-5-cloro-2-(1,1,2,2,2-pentadeuterioetoxi)benzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 220.66 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 220.0663 |