Learn More
Ácido 4-amino-5-cloro-2,3-dihidro-7-benzofurancarboxílico, TRC
Código de producto. 30137880
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137880 5 g 5 g
30138534 25 g 25 g
30007974 2.5 g 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137880 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA6039705G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 123654-26-2
Fórmula molecular C9H8ClNO3
Peso molecular (g/mol) 213.62
Sinónimo 4-Amino-5-chloro-2,3-dihydrobenzo[b]furan-7-carboxylic Acid, Prucalopride Impurity
Nombre IUPAC 4-amino-5-cloro-2,3-dihidro-1-benzofurán-7-carboxílico
SMILES Nc1c(Cl)cc(C(=O)O)c2OCCc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-5-chloro-2,3-dihydro-7-benzofurancarboxylic Acid
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H8ClNO3/c10-6-3-5(9(12)13)8-4(7(6)11)1-2-14-8/h3H,1-2,11H2,(H,12,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.0193