Learn More
4-Amino-5-cloro-2,1,3-benzotiadiazol, TRC
Código de producto. 30133272
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133272 5 g 5 g
30005257 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133272 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA6034305G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 30536-19-7
Fórmula molecular C6 H4 Cl N3 S
Peso molecular (g/mol) 185.63
Sinónimo 2,1,3-Benzothiadiazol-4-amine, 5-chloro-, 2,1,3-Benzothiadiazole, 4-amino-5-chloro- (6CI,7CI,8CI), 5-Chloro-2,1,3-benzothiadiazol-4-amine, 4-Amino-5-chloro-2,1,3-benzothiadiazole, 5-Chloro-4-amino-2,1,3-benzothiadiazole
Nombre IUPAC 5-cloro-2,1,3-benzotiadiazol-4-amina
SMILES Nc1c(Cl)ccc2nsnc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-5-chloro-2,1,3-benzothiadiazole
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H4ClN3S/c7-3-1-2-4-6(5(3)8)10-11-9-4/h1-2H,8H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.9814
Porcentaje de pureza >95%