Learn More
4-Amino-5-bromopirimidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15461499
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15461499 1 g 1 g
15481499 250 mg 250 miligramos
15471499 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15461499 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64335.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1439-10-7 | C4H4BrN3 | 174.001 g/mol
It is an inhibitor of thymidine phosphorylase, an enzyme known to be over-expressed in several tumor types and to play a role in metastasis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es un inhibidor de la timidina fosforilasa, una enzima que se sabe que está sobreexpresada en varios tipos de tumores y que desempeña un papel en la metástasis.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Garantice una ventilación adecuada. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1439-10-7
Fórmula molecular C4H4BrN3
Peso molecular (g/mol) 174.001
Número MDL MFCD00233962
Clave InChI IIFAONYUCDAVGA-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 10261576
Nombre IUPAC 5-bromopirimidin-4-amina
SMILES C1=C(C(=NC=N1)N)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-5-bromopyrimidine
Punto de fusión 207°C to 211°C
Color Marrón
Cantidad 1 g
Beilstein 112648
Sinónimo 4-amino-5-bromopyrimidine, 5-bromo-pyrimidin-4-ylamine, 4-pyrimidinamine, 5-bromo, 4-pyrimidinamine 5-bromo, 5-bromopyrimidine-4-ylamine, pubchem14978, acmc-209crn, 4-pyrimidinamine,5-bromo, 4-amino-5-bromo-pyrimidine, pyrimidine, 4-amino-5-bromo
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 174
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo