Learn More
Dihidrobromuro de 4-amino-5-(bromometil)-2-metilpirimidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Amino-5-(bromomethyl)-2-methylpyrimidine Dihydrobromide |
| CAS | 5423-98-3 |
| Fórmula molecular | C17 H17 N3 O2 S |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 5-(Bromomethyl)-2-methyl-4-pyrimidinamine Hydrobromide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H17N3O2S/c1-10-11(2)23-17-15(10)16(19-9-20-17)18-7-12-8-21-13-5-3-4-6-14(13)22-12/h3-6,9,12H,7-8H2,1-2H3,(H,18,19,20) |
| SMILES | Cc1sc2ncnc(NCC3COc4ccccc4O3)c2c1C |
| Nombre IUPAC | N-(2,3-dihidro-1,4-benzodioxin-3-ilmetil)-5,6-dimetiltieno[2,3-d]pirimidin-4-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 327.4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 327.1041 |