Learn More
4-Amino-5-bromo-2-hidroxipirimidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15458538
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15458538 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15458538 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61952.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4-amino-5-bromo-2-hidroxipirimidina se puede utilizar en la síntesis de productos de conexión cruzada en condiciones anaeróbicas y aerobias.
Solubilidad
Soluble en ácido fórmico (50 mg/ml).
Notas
Almacenar lejos de
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-5-bromo-2-hydroxypyrimidine
CAS 2240-25-7
Punto de fusión 240°C to 243°C
Color Blanco a amarillo
Fórmula molecular C4H4BrN3O
Número MDL MFCD00056025
Cantidad 1 g
Beilstein 127286
Sinónimo 5-bromocytosine, 4-amino-5-bromopyrimidin-2 1h-one, 6-amino-5-bromopyrimidin-2 1h-one, 4-amino-5-bromo-2-pyrimidinol, 4-amino-5-bromopyrimidin-2-ol, 2 1h-pyrimidinone, 4-amino-5-bromo, 4-amino-5-bromo-2-hydroxypyrimidine, 2 1h-pyrimidinone,6-amino-5-bromo, 6-amino-5-bromo-1,2-dihydropyrimidin-2-one, 4-amino-5-bromo-1,2-dihydropyrimidin-2-one
Información de solubilidad Soluble in formic acid (50mg/ml).
Clave InChI QFVKLKDEXOWFSL-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC1=C(Br)C=NC(=O)N1
Nombre IUPAC 6-amino-5-bromo-1H-pirimidin-2-ona
Peso molecular (g/mol) 190.00
PubChem CID 75233
Formula Weight (peso de la fórmula) 190
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido