Learn More
4-Amino-5-bromo-2-cloropirimidina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10349447 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10349447 1 g Frasco de vidrio 1 g
1 options
Código de producto. 10349447 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 429380010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 205672-25-9
Fórmula molecular C4H3BrClN3
Peso molecular (g/mol) 208.44
Número MDL MFCD07782040
Clave InChI QOWALNIZDHZTSM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-amino-5-bromo-2-chloropyrimidine, 4-pyrimidinamine, 5-bromo-2-chloro, 5-bromo-2-chloro-4-pyrimidinamine, 5-bromo-2-chloro-pyrimidin-4-ylamine, 5-bromo-2-chloropyrimidine-4-ylamine, pubchem18570, acmc-209fbz, 5-bromo-2-chloro-pyrimidin-4-amine, 5-bromo-2-chloropyrimidin-4-ylamine
PubChem CID 2763293
Nombre IUPAC 5-bromo-2-cloropirimidin-4-amina
SMILES NC1=NC(Cl)=NC=C1Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-5-bromo-2-chloropyrimidine
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 189.0°C to 191.0°C
Color De marrón a morado
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.45
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Amino-5-bromo-2-chloropyrimidine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.