Learn More
4-Amino-5-bromo-2-cloropirimidina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15417978
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15417978 25 g 25 g
15497968 1 g 1 g
15407978 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15417978 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61429.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 205672-25-9 | C4H3BrClN3 | 208.44 g/mol
4-Amino-5-bromo-2-chloropyrimidine is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4-amino-5-bromo-2-cloropirimidina es una importante materia prima e intermedio que se utiliza en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos y los agroquímicos.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Temperatura de almacenamiento: 2-4 °C. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 205672-25-9
Fórmula molecular C4H3BrClN3
Peso molecular (g/mol) 208.44
Número MDL MFCD07782040
Clave InChI QOWALNIZDHZTSM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-amino-5-bromo-2-chloropyrimidine, 4-pyrimidinamine, 5-bromo-2-chloro, 5-bromo-2-chloro-4-pyrimidinamine, 5-bromo-2-chloro-pyrimidin-4-ylamine, 5-bromo-2-chloropyrimidine-4-ylamine, pubchem18570, acmc-209fbz, 5-bromo-2-chloro-pyrimidin-4-amine, 5-bromo-2-chloropyrimidin-4-ylamine
PubChem CID 2763293
Nombre IUPAC 5-bromo-2-cloropirimidin-4-amina
SMILES NC1=NC(Cl)=NC=C1Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-5-bromo-2-chloropyrimidine
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.44
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido