Learn More
4-Amino-5-bromo-2-cloropiridina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11312759
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11312759 1 g 1 g
15473747 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11312759 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27674.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 857730-21-3
Fórmula molecular C5H4BrClN2
Peso molecular (g/mol) 207.455
Número MDL MFCD09037459
Clave InChI MGZWZNBANVSZLM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-amino-5-bromo-2-chloropyridine, 5-bromo-2-chloro-4-pyridinamine, 2-chloro-5-bromo-4-aminopyridine, 4-pyridinamine, 5-bromo-2-chloro, 5-bromo-2-chloro-pyridin-4-ylamine, 2-chloro-5-bromo-pyridine-4-ylamine, pubchem19507, acmc-209uo6, ksc447s7p, 2-chloro-4-amino-5-bromopyridine
PubChem CID 37030051
Nombre IUPAC 5-bromo-2-cloropiridina-4-amina
SMILES C1=C(C(=CN=C1Cl)Br)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-5-bromo-2-chloropyridine
Punto de fusión 127°C to 129°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.46
Porcentaje de pureza 95%