Learn More
4-Amino-5-aminometil-2-metilpirimidina, TRC
Código de producto. 30134868
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134868 500 mg 500 miligramos
17933155 1 g 1 g
17972565 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134868 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA581865500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 95-02-3
Fórmula molecular C6 H10 N4
Peso molecular (g/mol) 138.17
Sinónimo 5-Pyrimidinemethanamine, 4-amino-2-methyl-;Pyrimidine, 4-amino-5-(aminomethyl)-2-methyl- (6CI,8CI), 4-Amino-2-methyl-5-pyrimidinemethanamine, 2-Methyl-4-amino-5-(aminomethyl)pyrimidine, 4-Amino-5-aminomethyl-2-methylpyrimidine, 5-(Aminomethyl)-4-amino-2-methylpyrimidine, Grewe diamine, 5-(Aminomethyl)-2-methylpyrimidin-4-amine
Nombre IUPAC 5-(aminometil)-2-metilpirimidina-4-amina
SMILES Cc1ncc(CN)c(N)n1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-5-aminomethyl-2-methylpyrimidine
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H10N4/c1-4-9-3-5(2-7)6(8)10-4/h3H,2,7H2,1H3,(H2,8,9,10)
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.0905