Learn More
4-Amino-5-aminometil-2-metilpirimidina Dihidrocloruro, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Amino-5-aminomethyl-2-methylpyrimidine, Dihydrochloride |
| Nombres de analitos o componentes | 4-Amino-5-aminomethyl-2-methylpyrimidine, Dihydrochloride |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H10N4.2ClH/c1-4-9-3-5(2-7)6(8)10-4;;/h3H,2,7H2,1H3,(H2,8,9,10);2*1H |
| Tipo de solución | Sin diluir |
| Industry Type | Medicina legal |
| Cantidad | 50 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 210.0439 |