Learn More
Diclorhidrato de 4-amino-5-(aminometil)-2-etilpirimidina, TRC
Código de producto. 30326852
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30326852 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30326852 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA611098100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-5-(aminomethyl)-2-ethylpyrimidine Dihydrochloride
CAS 1007-45-0
Fórmula molecular C7H12N4 . 2(HCl)
Cantidad 100 mg
Sinónimo 4-Amino-5-(aminomethyl)-2-ethylpyrimidine Dihydrochloride (7CI,8CI), 4-Amino-2-ethyl-5-2-pyrimidinemethanamine Hydrochloride (1:2)
Fórmula InChI InChI=1S/C7H12N4.2ClH/c1-2-6-10-4-5(3-8)7(9)11-6;;/h4H,2-3,8H2,1H3,(H2,9,10,11);2*1H
SMILES CCC1=NC=C(CN)C(N)=N1.Cl.Cl
Nombre IUPAC Clorhidrato de 5-(aminometil)-2-etilpirimidin-4-amina
Peso molecular (g/mol) 225.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.09