Learn More
Diclorhidrato de 4-amino-5-(aminometil)-2-etilpirimidina, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 4-Amino-5-(aminomethyl)-2-ethylpyrimidine Dihydrochloride |
| CAS | 1007-45-0 |
| Fórmula molecular | C7H12N4 . 2(HCl) |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 4-Amino-5-(aminomethyl)-2-ethylpyrimidine Dihydrochloride (7CI,8CI), 4-Amino-2-ethyl-5-2-pyrimidinemethanamine Hydrochloride (1:2) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H12N4.2ClH/c1-2-6-10-4-5(3-8)7(9)11-6;;/h4H,2-3,8H2,1H3,(H2,9,10,11);2*1H |
| SMILES | CCC1=NC=C(CN)C(N)=N1.Cl.Cl |
| Nombre IUPAC | Clorhidrato de 5-(aminometil)-2-etilpirimidin-4-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 225.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 224.09 |