Learn More
4-Amino-5,6-dimetoxipirimidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Amino-5,6-dimethoxypyrimidine |
| CAS | 5018-45-1 |
| Fórmula molecular | C6H9N3O2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 5,6-Dimethoxypyrimidin-4-ylamine, 5,6-Dimethoxy-4-pyrimidinamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H9N3O2/c1-10-4-5(7)8-3-9-6(4)11-2/h3H,1-2H3,(H2,7,8,9) |
| SMILES | COc1ncnc(N)c1OC |
| Nombre IUPAC | 5,6-dimetoxipirimidin-4-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 155.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 155.0695 |