Learn More
4-amino-5,6-diclorobenceno-1,3-disulfonamida, Mikromol™
Descripción
4-amino-5,6-diclorobenceno-1,3-disulfonamida
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Amino-5,6-dichlorobenzene-1,3-disulfonamide |
| CAS | 5250-72-6 |
| Nombres de analitos o componentes | 4-Amino-5,6-dichlorobenzene-1,3-disulfonamide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C6 H7 Cl2 N3 O4 S2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 1,3-Benzenedisulfonamide, 4-amino-5,6-dichloro-, m-Benzenedisulfonamide, 4-amino-5,6-dichloro- (6CI,7CI,8CI), 4-Amino-5,6-dichloro-1,3-benzenedisulfonamide, 4-Amino-5,6-dichlorobenzene-1,3-disulfonamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H7Cl2N3O4S2/c7-4-2(16(10,12)13)1-3(17(11,14)15)6(9)5(4)8/h1H,9H2,(H2,10,12,13)(H2,11,14,15) |
| SMILES | Nc1c(Cl)c(Cl)c(cc1S(=O)(=O)N)S(=O)(=O)N |
| Nombre IUPAC | 4-amino-5,6-diclorobenceno-1,3-disulfonamida |
| Mostrar más |