Learn More
4-Amino-5-[(3,4,5-trimetoxifenil)metil]-2(1H)-pirimidinona, TRC
Produktkod. 30135330
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Cantidad unitSize
30135330 100 mg 100 miligramos
17922655 10 mg 10 miligramos
17922375 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30135330 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA630890100MG
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 60729-91-1
Fórmula molecular C14 H17 N3 O4
Peso molecular (g/mol) 291.3
Sinónimo 4-Amino-5-(3,4,5-trimethoxybenzyl)pyrimidin-2-ol, Trimethoprim Imp. E (EP)
Nombre IUPAC 4-amino-5-[(3,4,5-trimetoxifenil)metil]pirimidina-2-ol
SMILES COc1cc(Cc2cnc(O)nc2N)cc(OC)c1OC
Specifikationer
Nombre del producto químico o material 4-Amino-5-(3,4,5-trimethoxybenzyl)pyrimidin-2-ol
Nombres de analitos o componentes 4-Amino-5-(3,4,5-trimethoxybenzyl)pyrimidin-2-ol
Notas de grado de pureza HPLC
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C14H17N3O4/c1-19-10-5-8(6-11(20-2)12(10)21-3)4-9-7-16-14(18)17-13(9)15/h5-7H,4H2,1-3H3,(H3,15,16,17,18)
Tipo de solución Neat
Industry Type Pharmaceutical
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 291.1219
Porcentaje de pureza >95%
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.