Learn More
4-Amino-5-(3,4,5-trimetoxibencil)pirimidin-2-ol, Mikromol™
Descripción
4-Amino-5-(3,4,5-trimetoxibencil)pirimidin-2-ol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Amino-5-(3,4,5-trimethoxybenzyl)pyrimidin-2-ol |
| CAS | 60729-91-1 |
| Nombres de analitos o componentes | 4-Amino-5-(3,4,5-trimethoxybenzyl)pyrimidin-2-ol |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C14 H17 N3 O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Trimethoprim Imp. E (EP), Trimethoprim USP Related Compound A, Trimethoprim USP RC A, 4-Amino-5-(3,4,5-trimethoxybenzyl)pyrimidin-2-ol, 5066W95, GW 287391X, Ph Eur Trimethoprim Impurity E, BP Trimethoprim Impurity E, Trimethoprim Related Compound A, Trimethoprim Impurity E |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H17N3O4/c1-19-10-5-8(6-11(20-2)12(10)21-3)4-9-7-16-14(18)17-13(9)15/h5-7H,4H2,1-3H3,(H3,15,16,17,18) |
| SMILES | COc1cc(Cc2cnc(O)nc2N)cc(OC)c1OC |
| Nombre IUPAC | 4-amino-5-[(3,4,5-trimetoxifenil)metil]pirimidin-2-ol |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?