Learn More
4-Amino4- H-1,2,4-triazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10687294 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10687294 100 g Frasco de vidrio 100 g
10365780 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10687294 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 104701000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 584-13-4 | C2H4N4 | 84.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 584-13-4
Fórmula molecular C2H4N4
Peso molecular (g/mol) 84.08
Número MDL MFCD00003099
Clave InChI FMCUPJKTGNBGEC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-amino-1,2,4-triazole, 4-amino-4h-1,2,4-triazole, 4h-1,2,4-triazol-4-amine, 1-amino-1,3,4-triazole, 4h-1,2,4-triazole, 4-amino, 1-amino-1h-1,3,4-triazole, 4-amino-1,2,4 4h-triazole, 4h-1,2,4-triazol-4-ylamine, 1-amino-1,4-triazole, 4-amino-1,4-triazole
PubChem CID 11432
Nombre IUPAC 1,2,4-triazol-4-amina
SMILES C1=NN=CN1N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-4H-1, 2, 4-triazole
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 84.0°C
Color Beige o blanco
Temperatura de inflamación >149°C
Pérdida por secado 0.5% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 g
Beilstein 26, IV, 40
Información de solubilidad Solubility in water: 810g/L (20°C) in water. Other solubilities: soluble in ethanol and dimethyl sulfoxyde,very little soluble in vegetal oils
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.08
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Amino-4H-1,2,4-triazole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.