Learn More
Ácido 4-amino-4'-nitroestilbeno-2,2'-disulfónico, téc. 80 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11436994
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11436994 5 g 5 g
11426994 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11436994 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21467.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 119-72-2 | Molecular Formula: C14H12N2O8S2 | Molecular Weight: 400.376 g/mol
4-Amino-4'-nitrostilbene-2,2'-disulfonic acid serves as an important stilbene intermediate. It acts as a monomer. Further, it is used in the synthesis of a series of direct dyes such as direct lightfast fluorescent yellow 7GL, 6GL, 5GL, 4GL, 3GL and 2GL. In addition to this, it is used to prepare direct yellow DN-FR, orange F3G; yellow 3RLL, green GND and direct Black DN-EX.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 4-amino-4′-nitroestilbeno-2,2′-disulfónico es un importante intermediario de estilbeno. Actúa como monómero. Además, se utiliza en la síntesis de una serie de colorantes directos como el amarillo directo fluorescente y resistente a la luz 7GL, 6GL, 5GL, 4GL, 3GL y 2GL. Además, se utiliza para preparar el amarillo directo DN-FR, el naranja F3G, el amarillo 3RLL, el verde GND y el negro directo DN-EX.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 119-72-2
Fórmula molecular C14H12N2O8S2
Peso molecular (g/mol) 400.376
Número MDL MFCD00035915
Clave InChI GHBWBMDGBCKAQU-OWOJBTEDSA-N
Sinónimo 4-nitro-4'-aminostilbene-2,2'-disulfonic acid, 4-amino-4'-nitro-2,2'-stilbenedisulfonic acid, 4-amino-4'-nitrostilbene-2,2'-disulfonic acid, kyselina 4-amino-4'-nitrostilben-2,2'-disulfonova czech, kyselina 4-nitro-4'-aminostilben-2,2'-disulfonova czech, benzenesulfonic acid, 5-amino-2-2-4-nitro-2-sulfophenyl ethenyl, 2,2'-stilbenedisulfonic acid, 4-amino-4'-nitro, 5-amino-2-2-4-nitro-2-sulphophenyl vinyl benzenesulphonic acid, 5-amino-2-e-2-4-nitro-2-sulfo-phenyl vinyl benzenesulfonic acid, 5-amino-2-e-2-4-nitro-2-sulfophenyl ethenyl benzenesulfonic acid
PubChem CID 5473847
Nombre IUPAC ácido 5-amino-2-[(E)-2-(4-nitro-2-sulfofenil)etenil]bencenosulfónico
SMILES C1=CC(=C(C=C1N)S(=O)(=O)O)C=CC2=C(C=C(C=C2)[N+](=O)[O-])S(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-4'-nitrostilbene-2,2'-disulfonic acid
Punto de fusión >300°C
Olor Odorless
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 400.38
Porcentaje de pureza 80%
Grado Técnico