Learn More
Sal disódica del ácido 4-amino-4'-nitrostilbeno-2,2'-disulfónico, TRC
Código de producto. 30311629
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30311629 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30311629 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA6184601G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-4'-nitrostilbene-2,2'-disulfonic Acid, Disodium Salt
CAS 6634-82-8
Fórmula molecular C14 H10 N2 O8 S2 . 2 Na
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C14H12N2O8S2.2Na/c15-11-5-3-9(13(7-11)25(19,20)21)1-2-10-4-6-12(16(17)18)8-14(10)26(22,23)24;;/h1-8H,15H2,(H,19,20,21)(H,22,23,24);;/q;2*+1/p-2/b2-1+;;
SMILES [Na+].[Na+].Nc1ccc(\C=C\c2ccc(cc2S(=O)(=O)[O-])[N+](=O)[O-])c(c1)S(=O)(=O)[O-]
Nombre IUPAC disodio;5-amino-2-[(E)-2-(4-nitro-2-sulfonatofenil)etenil]bencenosulfonato
Peso molecular (g/mol) 444.35
Formula Weight (peso de la fórmula) 443.9674