Learn More
Sulfuro de 4-amino-4'-nitrodifenilo, Thermo Scientific™
Código de producto. 17565525 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17565525 1 g 1 g
17575525 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17565525 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 104180010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 101-59-7
Fórmula molecular C12H10N2O2S
Peso molecular (g/mol) 246.28
Número MDL MFCD00007881
Clave InChI ZBPKGHOGUVVDLF-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC 4-[(4-nitrophenyl)sulfanyl]aniline
SMILES NC1=CC=C(SC2=CC=C(C=C2)[N+]([O-])=O)C=C1
Especificaciones
Vector alfa AMINONITRODIPHENYLSULFIDE
Nombre del producto químico o material Sulfuro 4-amino-4'-nitrodifenilo
Punto de fusión 141°C to 145°C
Color De color amarillo claro a marrón
Espectro infrarrojo Conforme
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥ 97,5 % (valoración con HClO4)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2NC6H4SC6H4NO2
Cantidad 1 g
Beilstein 13-534
Forma física Polvo cristalino