Learn More
4-Amino-4'-hidroxidifenilsulfona, TRC
Código de producto. 17973585
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17973585 25 mg 25 miligramos
17913785 250 mg 250 miligramos
17963485 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17973585 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA61122525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25963-47-7
Fórmula molecular C12 H11 N O3 S
Peso molecular (g/mol) 249.29
Sinónimo 4-[(4-Aminophenyl)sulfonyl]phenol, p-Sulfanilylphenol;
Nombre IUPAC 4-(4-aminofenil)sulfonilfenol
SMILES Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)c2ccc(O)cc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-4'-hydroxydiphenylsulfone
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H11NO3S/c13-9-1-5-11(6-2-9)17(15,16)12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8,14H,13H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.046
Porcentaje de pureza >95%