Learn More
Éter de 4-amino-4'-clorodifenilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11484537
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11484537 50 g 50 g
11474537 10 g 10 g
11494537 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11484537 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21083.18
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 101-79-1 | C12H10ClNO | 219.67 g/mol
It is used as an active pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como intermediario farmacéutico activo.
Solubilidad
No soluble en agua.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 101-79-1
Fórmula molecular C12H10ClNO
Peso molecular (g/mol) 219.67
Número MDL MFCD00043925
Clave InChI YTISFYMPVILQRL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-4-chlorophenoxy aniline, 4-amino-4'-chlorodiphenyl ether, benzenamine, 4-4-chlorophenoxy, p-p-chlorophenoxy aniline, 4-4-chlorophenoxy benzenamine, 4-chloro-4'-aminodiphenyl ether, aniline, p-chlorophenoxy, 4-amino-4-chlorodiphenyl ether, 4'-chloro-4-aminobiphenyl ether, aniline, p-p-chlorophenoxy
PubChem CID 7578
Nombre IUPAC 4-(4-Clorofenoxi)anilina
SMILES NC1=CC=C(OC2=CC=C(Cl)C=C2)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-4'-chlorodiphenyl ether
Punto de fusión 100°C to 103°C
Olor Odorless
Cantidad 50 g
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.67
Porcentaje de pureza 97%